Learn More
Micronova Mopp-Entfernungsstange
Artikelnummer. 30533188 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Werkzeug zur Moppentfernung
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
30533188 Werkzeug zur Moppentfernung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30533188 Lieferant Micronova Lieferanten-Nr. QMBR01
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bietet einen bequemen, ergonomischen Wischmoppwechsel und unterstützt berührungsarmes/berührungsloses Wischverfahren
  • Langlebig gefertigt aus elektropoliertem Edelstahl 304
  • Flache Moppbezüge lassen sich einfach an der flachen Stange einhängen und mit einer fließenden Bewegung abziehen.
  • Wird befestigt an SlimLine™ Eimer oder Verwendung als Teil des modularen Wagens, Slimline Einkaufswagen oder BucketBinder™ Wischsysteme
  • Gute chemische Beständigkeit gegenüber Desinfektionsmitteln
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Produkttyp Werkzeug zur Moppentfernung
Material Edelstahl (304), elektropoliert
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Freihändige Moppreinigung
Zur Verwendung mit (Geräte) Eimer
Länge (angloamerikanisch) 21 in.
Länge (metrisch) 58.42 cm
Menge Je 1
Form Rechteckig
Sterilität Unsteril
Breite (angloamerikanisch) 4,3 in.
Breite (metrisch) 10.16 cm