Learn More
Hoefer MOPS-SDS Running Buffer
Artikelnummer. 30286585
Change view
Click to view available options
:
1 L
Artikelnummer.
30286585 1 L
1 options
Artikelnummer. 30286585
Marke: Hoefer MSGB10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hoefer MOPS-SDS running buffer is ideal companion with Hoefer precast gels to ensure a perfect electrophoresis result.
  • Specification:
  • System:MOPS SDS
  • Form: white powder
  • Package:10/pack
  • Weight:0.5 lb.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Buffer powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Eletrophoresis experiment
Physikalische Form Powder
Menge 10
Sterilität Non-sterile