Learn More
MOPS Natriumsalz, 97%
Artikelnummer. p-4407852
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11453437
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17214.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 71119-22-7 | C7H14NNaO4S | 231.242 g/mol
3-(N-Morpholino)propanesulfonic Acid, Na; an analog to MES used in polyacrylamide gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-(N-morpholino)propansulfonsäure, Na; ein Analogon zu MES, das in der Polyacrylamid-Gelelektrophorese verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich (523 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen, und bewahren Sie ihn unter kühlen und trockenen Bedingungen an einem gut belüfteten Ort auf.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71119-22-7
Summenformel C7H14NNaO4S
MDL-Nummer MFCD00064350
InChI-Schlüssel MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym mops sodium salt, sodium 3-morpholinopropanesulfonate, 4-morpholinepropanesulfonic acid, sodium salt, sodium 3-morpholin-4-ylpropane-1-sulfonate, 3-n-morpholino propanesulfonic acid sodium salt, 3-4-morpholino propanesulfonic acid sodium salt, 4-morpholinepropanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 4-morpholinepropanesulfonic acid sodium salt, sodium 3-morpholin-4-yl propane-1-sulfonate, 3-morpholin-4-ylpropanesulfonic acid, sodium salt
PubChem CID 3859613
IUPAC-Name Natrium;3-Morpholin-4-Ylpropan-1-Sulfonat
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MOPS sodium salt
Schmelzpunkt ∽260°C (decomposition)
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 97%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (523g/L at 20°C).
SMILES C1COCCN1CCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Molekulargewicht (g/mol) 231.242
Formelmasse 231.25