Learn More
Moricizine, TRC
Artikelnummer. 30475650
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30475650 50 mg 50 Milligramm
30468580 10 mg 10 Milligramm
30475348 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30475650 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM63502550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31883-05-3
Summenformel C22H25N3O4S
Molekulargewicht (g/mol) 427.52
Synonym N-[10-[3-(4-morpholinyl)-1-oxopropyl]-10H-phenothiazin-2-yl]Carbamic Acid Ethyl Ester, 10-(3-Morpholinopropionyl)phenothiazine-2-carbamic Acid Ethyl Ester, Ethyl 10-(beta-N-Morpholinylpropionyl)phenothiazine-2-carbamate, Ethyl 10-(beta-Morpholinopropionyl)phenothiazine-2-carbamate, G 214, Moracizine
IUPAC-Name Ethyl N-[10-(3-Morpholin-4-Ylpropanoyl)Phenothiazin-2-yl]Carbamat
SMILES CCOC(=O)Nc1ccc2Sc3ccccc3N(C(=O)CCN4CCOCC4)c2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Moricizine
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H25N3O4S/c1-2-29-22(27)23-16-7-8-20-18(15-16)25(17-5-3-4-6-19(17)30-20)21(26)9-10-24-11-13-28-14-12-24/h3-8,15H,2,9-14H2,1H3,(H,23,27)
Formelmasse 427.1566