Learn More
Morin-Hydrat, TRC
Artikelnummer. 30473897
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30473897 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30473897 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM6308131G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Morin Hydrate
CAS 654055-01-3
Summenformel C15 H10 O7 . H2 O
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H10O7.H2O/c16-6-1-2-8(9(18)3-6)15-14(21)13(20)12-10(19)4-7(17)5-11(12)22-15;/h1-5,16-19,21H;1H2
SMILES O.OC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)cc3O
IUPAC-Name 2-(2,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxychromen-4-on; Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 320.251
Formelmasse 320.053