Learn More
Moroxydin-d8 Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30134746
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134746 10 mg 10 Milligramm
17997659 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30134746 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM65175210MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2469734-82-3
Summenformel C6H5D8N5O .HCl
Molekulargewicht (g/mol) 215.71
Synonym N-[Imino(4-morpholinyl)methyl]guanidine Hydrochloride-d8, N1,N1-Anhydrobis(β-hydroxyethyl)biguanide Hydrochloride-d8, SKF 8898A Hydrochloride-d8, Vironil Hydrochloride-d8, Virugon Hydrochloride-d8, Virumin Hydrochloride-d8, Wirumin Hydrochloride-d8, 4-Morpholinecarboximidoylguanidine Hydrochloride-d8, ABOB Hydrochloride-d8, JD 1022 Hydrochloride-d8, N-Amidino-4-morpholinecarboxamidine Hydrochloride-d8, N-(Aminoiminomethyl)-4-morpholinecarboximidamide Hydrochloride-d8
IUPAC-Name N-Carbamimidoylmorpholin-d8-4-Carboximidamid-Hydrochlorid
SMILES N=C(NC(N)=N)N1C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C1([2H])[2H].Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Moroxydine-d8 Hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H13N5O.ClH/c7-5(8)10-6(9)11-1-3-12-4-2-11;/h1-4H2,(H5,7,8,9,10);1H/i1D2,2D2,3D2,4D2;
Formelmasse 215.14
Reinheit (%) >95%