Learn More
Morpholin-2-ylmethyl-carbaminsäure tert-butyl-ester, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10238903
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10238903 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10602685 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10238903 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO08372DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 173341-02-1
Summenformel C10H20N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 216.28
MDL-Nummer MFCD06808588,MFCD12545849,MFCD12545850
InChI-Schlüssel IYHJNCQAADULQE-UHFFFAOYNA-N
Synonym tert-butyl morpholin-2-ylmethyl carbamate, tert-butyl morpholin-2-ylmethylcarbamate, 2-n-boc-aminomethylmorpholine, tert-butyl n-morpholin-2-ylmethyl carbamate, tert-butyl morpholin-2-yl methyl carbamate, morpholin-2-ylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid,n-2-morpholinylmethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, carbamic acid, n-2-morpholinylmethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, n-boc-morpholine-2-methanamine, 2-n-boc-aminomethyl morpholine
PubChem CID 19081107
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1CNCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Morpholin-2-ylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
IUPAC-Name tert-butyl N-[(morpholin-2-yl)methyl]carbamate
Menge 1 g
Formelmasse 216.28
Reinheit (%) 97%