Learn More
Morpholin-2-ylmethyl-carbaminsäure tert-butyl-ester, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Morpholin-2-ylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| IUPAC-Name | Tert-butyl N-[(Morpholin-2-yl)methyl]carbamat |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 216.28 |
| Reinheit (%) | 97% |