Learn More
(±)-Morpholin-3-Carbonsäure-Hydrochlorid, 96 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (±)-Morpholine-3-carboxylic acid hydrochloride |
| Schmelzpunkt | 245°C to 250°C |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 250 mg |
| UN-Nummer | UN2811 |
| Beilstein | 115879 |
| Formelmasse | 167.59 |
| Reinheit (%) | 96% |
| Physikalische Form | Pulver |