Learn More
Morpholin-4-Carbothioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10295604
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10295604 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10492444 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10125343 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10295604 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RB00140CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 14294-10-1
Summenformel C5H10N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 146.21
MDL-Nummer MFCD00178434
InChI-Schlüssel GSLBUBZXFUYMSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholinecarbothioamide, 1-morpholinethiocarboximide, 4-morpholinethiocarboxamide, morpholine-4-carbothioic acid amide, aminomorpholin-4-ylmethane-1-thione, thiocarbamoylmorpholine, morpholine-4-carbothioicacidamide, 4-amino thiocarbonyl morpholine
PubChem CID 2393544
IUPAC-Name Morpholin-4-carbothioamid
SMILES NC(=S)N1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Morpholine-4-carbothioamide
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 146.21
Reinheit (%) 97%