Learn More
Morpholin-4-Carboxamidinhydrobromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438867
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11438867 5 g 5 Gramm
11448867 25 g 25 Gramm
11450421 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438867 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19985.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 157415-17-3 | C5H12BrN3O | 210.075 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 157415-17-3
Summenformel C5H12BrN3O
Molekulargewicht (g/mol) 210.075
MDL-Nummer MFCD00051994
InChI-Schlüssel IOHSDHMCZXCESZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym morpholine-4-carboximidamide hydrobromide, morpholinoformamidine hydrobromide, 4-morpholinylformamidine hydrobromide, morpholine-4-carboxamidine hydrobromide, 4-morpholinecarboximidamide, monohydrobromide, acmc-20adpt, morpholine-4-carboxamidine, bromide, morpholin-4-carboxamidine hydrobromide
PubChem CID 2806564
IUPAC-Name Morpholin-4-Carboximidamid;Hydrobromid
SMILES C1COCCN1C(=N)N.Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Morpholine-4-carboxamidine hydrobromide
Schmelzpunkt ∼155°C to 165°C
Menge 5 g
Beilstein 7389038
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 210.08
Reinheit (%) 98%