Learn More
Morpholin, Mikromol™
Artikelnummer. 18022100
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18022100 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18022100 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0267.06
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Morpholin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Morpholine
CAS 110-91-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Morpholine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H9 N O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Morpholine, Molsidomine Imp. E (EP), Molsidomine Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
SMILES C1COCCN1
IUPAC-Name Morpholin
Molekulargewicht (g/mol) 87.12
Menge 100 mg
Formelmasse 87,0684 g/mol