Learn More
Morpholin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Morpholine |
| Menge | 25 mL |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2 |
| Formelmasse | 87.0684 |