Learn More
Morpholino-(4-piperidinyl)-methanon Hydrochlorid, ≥ 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10577073
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10577073
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO01171CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 63214-57-3
Summenformel C10H18N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 198.27
MDL-Nummer MFCD03372501
InChI-Schlüssel UVDVXQHUTBCRKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-piperidine-4-carbonyl morpholine, morpholino piperidin-4-yl methanone, 4-piperidin-4-ylcarbonyl morpholine, morpholin-4-yl piperidin-4-yl methanone, 4-4-piperidinylcarbonyl morpholine, morpholin-4-yl-piperidin-4-yl-methanone, morpholin-4-yl 4-piperidyl ketone, 4-piperidin-4-yl carbonyl morpholine, methanone, 4-morpholinyl-4-piperidinyl
PubChem CID 1520211
SMILES O=C(C1CCNCC1)N1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Morpholino(4-piperidinyl)methanone hydrochloride
CAS Min. % 90.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name 4-(Piperidin-4-carbonyl)morpholin
Formelmasse 234.73
Reinheit (%) 90%