Learn More
Morpholino-(4-piperidinyl)-methanon Hydrochlorid, ≥ 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Morpholino(4-piperidinyl)methanone hydrochloride |
| CAS Min. % | 90.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 90% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| IUPAC-Name | 4-(Piperidin-4-carbonyl)morpholin |
| Formelmasse | 234.73 |
| Reinheit (%) | 90% |