Learn More
Morroniside, TRC
Artikelnummer. 30478280
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30478280 100 mg 100 Milligramm
30465196 10 mg 10 Milligramm
30472369 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30478280 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM725700100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25406-64-8
Summenformel C17 H26 O11
Molekulargewicht (g/mol) 406.38
Synonym 1H,3H-Pyrano[3,4-c]pyran-5-carboxylic acid, 8-(β-D-glucopyranosyloxy)-4,4a,8,8a-tetrahydro-3-hydroxy-1-methyl-, methyl ester, (1S,3R,4aS,8S,8aS)-, 1H,3H-Pyrano[3,4-c]pyran-5-carboxylic acid, 8-(β-D-glucopyranosyloxy)-4,4a,8,8a-tetrahydro-3-hydroxy-1-methyl-, methyl ester, [1S-(1α,3β,4aβ,8β,8aβ)]-, Morroniside (8CI), (7β-OH)-Morroniside, Morronisid, β-Morroniside
IUPAC-Name Methyl (1S,3R,4aS,8S,8aS)-3-hydroxy-1-methyl-8-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-1,3,4,4a,8,8a-hexahydropyrano[3,4-c]pyran-5-carboxylat
SMILES O([C@H]1[C@]2([C@@](C(C(OC)=O)=CO1)(C[C@H](O)O[C@H]2C)[H])[H])[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Morroniside
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H26O11/c1-6-11-7(3-10(19)26-6)8(15(23)24-2)5-25-16(11)28-17-14(22)13(21)12(20)9(4-18)27-17/h5-7,9-14,16-22H,3-4H2,1-2H3/t6-,7+,9+,10+,11+,12+,13-,14+,16-,17-/m0/s1
Formelmasse 406.1475