Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mosaprid-Citrat
Artikelnummer. 16611832 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16611832 1 g 1 Gramm
16621832 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16611832 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 463200010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112885-42-4
Summenformel C27H33ClFN3O10
Molekulargewicht (g/mol) 614.02
MDL-Nummer MFCD01666680
InChI-Schlüssel HUZTYZBFZKRPFG-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-Name 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid; 4-amino-5-chloro-2-ethoxy-N-({4-[(4-fluorophenyl)methyl]morpholin-2-yl}methyl)benzamide
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCOC1=CC(N)=C(Cl)C=C1C(=O)NCC1CN(CC2=CC=C(F)C=C2)CCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mosapride citrate
Menge 1 g
Formelmasse 614.02