Learn More
Invitrogen™ Motavizumab Humanized Recombinant Human Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200108956
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30282912 100 μg 100 Mikrogramm
30283488 1 mg 1 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 30282912
Marke: Invitrogen™ MA560175
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Motavizumab Recombinant Monoclonal Antibody
Motavizumab Recombinant Monoclonal Antibody for SPR, Flow, ELISA, Functional
Motavizumab is a second generation, ultra-potent, affinity-matured, humanized mAb derived from palivizumab that reduces replication of Respiratory Syncytial Virus (RSV), a pathogen which causes lower respiratory tract disease.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Motavizumab Humanized
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Gen-Alias MEDI-524
Wirtsspezies Human
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG1