missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Motilin, Hund

Artikelnummer. 15458579
Change view
Click to view available options
Menge:
0,5 mg
1 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15458579 0,5 mg 0.50 Milligramm
15468579 1 mg 1 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15458579

Marke: Thermo Scientific™ J66990.!D

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

für zell- und molekularbiologische Anwendungen.

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Spezies Canine
Reinigungsverfahren HPLC
Inhalt und Lagerung -30°C to -10°C
Format Fest
Molekulargewicht 6285.00
Produkttyp Motilin, canine
Menge 0,5 mg
Kennzeichnung RUO - research use only
Sequenz Phe-Val-Pro-Ile-Phe-Thr-His-Ser-Glu-Leu-Gln-Lys-Ile-Arg-Glu-Lys-Glu-Arg-Asn-Lys-Gly-Gln

Nur für Forschungszwecke

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.