Learn More
Motoröl, SAE 30 W, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15266116 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
Artikelnummer. 15266116
Marke: SPEX Certiprep S030W20K
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beinhaltet
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
Motoröl, SAE30W20,000 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Motoröl, SAE30W
Verpackung 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
Concentration or Composition Notes Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
CAS Max. % 98.0
Summenformel CH2Cl2
MDL-Nummer MFCD00000881
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
InChI-Schlüssel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Typ Certified Reference Material
SMILES ClCCl
IUPAC-Name Dichlormethan
Solvent or Matrix Methylene Chloride
Industry Type Petrochemical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 84.93
Menge 1 ml
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20000 μg/ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch