Learn More
De Buyer™ TOURTIERE RONDE 24 CM
Artikelnummer. 11983664
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1,9 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
11983664 1,9 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11983664 Lieferant De Buyer™ Lieferanten-Nr. 1990.24
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spezifikation
Produkttyp Tortenform
Material Platin-Silikon
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Herstellung von Kuchen, Desserts, Mousses, Kuchen, Flans oder Biskuittorten.
Höhe (metrisch) 42 mm
Menge Jeweils
Form Rund
Temperaturbereich (metrisch) −40 bis 280 °C
Volumen (metrisch) 1,9 l