Learn More
Brady™ Verbindungsglied aus gegossenem Polyethylen
Artikelnummer. 11751296 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 PK
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
11751296 Schwarz 1 PK
11741296 Weiß 1 PK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11751296 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 078248
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.75 €
    60.68 € / 1 Packungen
    Sparen 11.07 €
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Unsere robusten Verbindungsglieder aus geformtem Polyethylen B-900 dienen zum dauerhaften Verbinden von Kettengliedern oder zur Reparatur von Kettengliedern und passen zu unseren Pfosten und Ketten.
  • Unsere robusten Verbindungsglieder aus Polyethylen B-900 dienen zum dauerhaften Verbinden von Kettengliedern oder zur Reparatur von Kettengliedern und passen zu unseren Pfosten und Ketten.
Spezifikation
Menge 36/Packung
Produkttyp Kettendraht
Farbe Schwarz
Material Polyethylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verkehrssteuerung
Länge (metrisch) 50.8 mm
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 50 mm
Markertyp Absperrpfostenzubehör