Learn More
Berthold Technologies Halterung für Reagenzglas in LB 9509
Artikelnummer. 31777292 Alle ansehen Berthold Technologies Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
31777292 Schwarz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31777292 Lieferant Berthold Technologies Lieferanten-Nr. 57011
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für Lumineszenzreagenzglas im Junior-tragbaren Luminometer
  • Zur Kalibrierung des Junior-tragbaren Luminometers mit dem Lumineszenz-Reagenzrohr LB 9517 ist eine Montierung erforderlich.
  • Das Lumineszenzreagenzglas LB 9517 wird verwendet, um die Leistung des Junior-Luminometers zu bewerten
Spezifikation
Typ Halterungsplatte
Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Geräte) Junior LB 9509 Tragbares Luminometer