Learn More
Invitrogen™ Mouse 5'-Nucleotidase/CD73 ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Beschreibung
Mouse 5'-Nucleotidase/CD73 quantitates mouse 5'-Nucleotidase/CD73 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse 5'-Nucleotidase/CD73.
CD73 (Ecto-5-Prime-Nukleotidase, 5-Prime-Ribonukleotid-Phosphohydrolase) katalysiert die Umwandlung bei neutralem pH von Purin 5-Prime-Mononukleotiden zu Nukleosiden, wobei das bevorzugte Substrat AMP ist. CD73 besteht aus einem Dimer mit 2 identischen 70 kD-Untergruppen, die durch eine Glykosylphosphatidyl-Inositol-Verbindung extern an die Plasmamembran gebunden sind. CD73 wird als Marker zur Differenzierung von Lymphozyten verwendet. Infolgedessen kommt es bei vielen Immunschwächeerkrankungen zu einem Mangel an CD73. Andere Formen von 5-Prime-Nukleotidase existieren im Zytoplasma und in den Lysosomen und können von CD73 durch ihre Substrataffinitäten, dem Bedarf an zweiwertigem Magnesiumion, Aktivierung durch ATP und Hemmung durch anorganisches Phosphat unterschieden werden. Das CD73-Gen wurde durch Immunfluoreszenz und eine Untersuchung einer Gruppe menschlicher/muriner Hybride, die Fragmente von Chromosom 6 als Translokationen enthielten, auf 6q14-q21 lokalisiert. Defekte im CD73-Gen können zur Verkalkung von Gelenken und Arterien sowie zu Darmtuberkulose führen. Es wurden zwei Transkriptvarianten gefunden, die unterschiedliche CD73-Isoformen kodieren.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | 2210401F01Rik; 5 Nukleotidase, ecto; 5 ' Nukleotidase, ecto; 5 '-NT; 5 '-Nukleotidase; 5 '-Nukleotidase ecto; 5 '-Nukleotidase, ecto (CD73); AI447961; CALJA; CD73; E5NT; Ecto-5 '-Nukleotidase; eN; eNT; NT; Nt5; Nt5e; Nte; Purin 5-Prime-Nukleotidase |
| Assay-Bereich | 7 bis 1.500 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 7 pg/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | Q61503 |
| Gensymbol | NT5E. |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |