missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Mouse 5'-Nucleotidase/CD73 ELISA Kit

Product Code. 17135629
Change view
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Unit Size:
1 Stück
96 Stück
Product Code. Menge unitSize
17135629 5 x 96 Tests 1 Stück
17124883 96 Tests 96 Stück
2 options
This item is not returnable. View return policy

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Product Code. 17135629

Brand: Invitrogen™ EM2RBX5

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

This item is not returnable. View return policy

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

ELISA

Mouse 5'-Nucleotidase/CD73 quantitates mouse 5'-Nucleotidase/CD73 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse 5'-Nucleotidase/CD73.

CD73 (Ecto-5-Prime-Nukleotidase, 5-Prime-Ribonukleotid-Phosphohydrolase) katalysiert die Umwandlung bei neutralem pH von Purin 5-Prime-Mononukleotiden zu Nukleosiden, wobei das bevorzugte Substrat AMP ist. CD73 besteht aus einem Dimer mit 2 identischen 70 kD-Untergruppen, die durch eine Glykosylphosphatidyl-Inositol-Verbindung extern an die Plasmamembran gebunden sind. CD73 wird als Marker zur Differenzierung von Lymphozyten verwendet. Infolgedessen kommt es bei vielen Immunschwächeerkrankungen zu einem Mangel an CD73. Andere Formen von 5-Prime-Nukleotidase existieren im Zytoplasma und in den Lysosomen und können von CD73 durch ihre Substrataffinitäten, dem Bedarf an zweiwertigem Magnesiumion, Aktivierung durch ATP und Hemmung durch anorganisches Phosphat unterschieden werden. Das CD73-Gen wurde durch Immunfluoreszenz und eine Untersuchung einer Gruppe menschlicher/muriner Hybride, die Fragmente von Chromosom 6 als Translokationen enthielten, auf 6q14-q21 lokalisiert. Defekte im CD73-Gen können zur Verkalkung von Gelenken und Arterien sowie zu Darmtuberkulose führen. Es wurden zwei Transkriptvarianten gefunden, die unterschiedliche CD73-Isoformen kodieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Zugriffsnummer 2210401F01Rik; 5 Nukleotidase, ecto; 5 ' Nukleotidase, ecto; 5 '-NT; 5 '-Nukleotidase; 5 '-Nukleotidase ecto; 5 '-Nukleotidase, ecto (CD73); AI447961; CALJA; CD73; E5NT; Ecto-5 '-Nukleotidase; eN; eNT; NT; Nt5; Nt5e; Nte; Purin 5-Prime-Nukleotidase
Assay-Bereich 7 bis 1.500 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 7 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) Q61503.
Gensymbol NT5E.
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel CD73.
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.