Learn More
R&D Systems™ Mouse Activin B (NP_032407.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18704377
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18704377 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18704377 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. RDC3747
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    365.00 €
    344.40 € / 10 Mikrogramm
    Sparen 20.60 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-09-2026
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_032407.1
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Spezies Mouse
Menge 10 μg