Learn More
Abcam Mouse adipose normal tissue lysate - total protein, 1 mg
Artikelnummer. 32155418 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
32155418 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32155418 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab294171mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mouse adipose normal cell/tissue lysate.
  • Species: Mouse
  • Tissue: adipose normal
  • Form: Liquid
Specifications
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot