missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

c-MAF Mouse, PE, Clone: T54-853, BD

Artikelnummer. 15844529
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15844529 50 μg 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15844529

Marke: BD Biosciences 565795

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

The T54-853 monoclonal antibody recognizes c-Maf, a transcription factor that is also known as, MAF, c-Maf protooncogene, or V-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog. c-Maf belongs to the basic leucine zipper (bZIP) family of transcription factors. c-Maf acts as a homodimer or can dimerize with other bZIP transcription factors to either activate or repress the expression of various genes. It plays multiple roles in the differentiation and effector functions of leucocytes, including macrophages, Th2 cells, Th17 cells, and T follicular helper (Tfh) cells. c-Maf drives the expression of IL-10 by activated macrophages, IL-21 by activated Tfh and Th17 cells, and IL-4 by Th2 cells.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen c-MAF
Anwendungen Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon T54-853
Konzentration 0.2mg/mL
Konjugat PE
Beschreibung MAF; v-MAF; MAF; AYGRP; CCA4; CTRCT21
Zusammensetzung Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human c-MAF Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.