missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GFP, Mouse, Monoclonal Antibody, Abnova™
Mouse monoclonal antibody raised against full-length recombinant GFP.
Marke: Abnova MAB8184.100ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
| GFP | |
| Monoclonal | |
| Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant GFP. | |
| In 20mM PBS, 0.15M NaCl, pH 7.2 (0.01% sodium azide) | |
| Recombinant protein corresponding to full length jellyfish GFP. | |
| RUO | |
| This antibody detects GFP and its variants. | |
| Store at 4°C for three months. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Western Blot (1:1000) Immunoprecipitation (1:200) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Jellyfish | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur