Learn More
Mouse anti-Human IgE, Clone: G7-26, biotin, Secondary Antibody, BD
Marca: BD Biosciences 555858
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The G7-26 antibody reacts with human immunoglobulin E. It does not react with other heavy chain isotypes.
Host Species: Mouse
Clone: G7-26
Isotype: IgG2a, κ
Species Reactivity: Human
ELISA
Especificaciones
| Mouse anti-Human IgE | |
| G7-26 | |
| Biotin | |
| 0.5 mg | |
| Immunology | |
| Human |
| Monoclonal | |
| 0.5mg/mL | |
| Mouse | |
| RUO | |
| Secondary | |
| IgG2a κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido