Learn More
Mouse anti-Human IgG (CH3 domain) Secondary Antibody, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen MA190268
Artikelnummer. 11544803
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
MA1-90268 detects IgG CH3 domain from human samples.
Human IgG (CH3 domain) Monoclonal antibody specifically detects Human IgG (CH3 domain) in Human samples. It is validated for ELISA, Hemagglutination Assay, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Human IgG (CH3 domain)
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
pFc' from purified protein of Heavy Chain Disease
100 μg
Secondary
4° C, do not freeze
IgM
ELISA, Hemagglutination Assay, Western Blot
A57H