missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse anti-Human IgG Fc Secondary Antibody (MK 1 A6), DyLight 405, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-68464V
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IgG Fc Monoclonal antibody specifically detects IgG Fc in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Spezifikation
| IgG Fc | |
| Monoclonal | |
| DyLight 405 | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen) | |
| MK 1 A6 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Human IgG Polyclonal | |
| 0.2 mL | |
| Secondary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur