Learn More
Invitrogen™ Mouse anti-Human IgG1 Fc Secondary Antibody
Code produit 10592489
Modifier l'affichage
Click to view available options
Menge:
250 μg
Conditionnement:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge Conditionnement
10592489 250 μg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Code produit 10592489 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A10630
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Afficher toutes les promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Mouse Monoclonal Secondary Antibody
Mouse anti-Human IgG1 Fc Secondary Antibody for ICC/IF, Western Blot
Anti-Human secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for human immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen Human IgG1 Fc
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon HP6069
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 5mM sodium azide; pH 7.2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen IgG gamma 1.
Reinigungsverfahren Purified
Menge 250 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung 4°C
Produkttyp Secondary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.