missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse anti-Human IgG1 Fc Secondary Antibody, Biotin, Invitrogen™

Artikelnummer. 10707713
Change view
Click to view available options
Menge:
500 μL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10707713 500 μL 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10707713

Marke: Invitrogen MH1515

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Secondary Antibody

Human IgG1 Fc Monoclonal antibody specifically detects Human IgG1 Fc in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Human IgG1 Fc
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon HP6070
Konzentration 0.3-1 mg/mL
Konjugat Biotin
Zusammensetzung PBS with BSA and 5mM sodium azide; pH 7.5
Wirtsspezies Mouse
Immunogen IgG gamma 1
Reinigungsverfahren purified
Menge 500 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Form Liquid
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.