missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse anti-Human IgG2 Fc Secondary Antibody (52G1), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB110-7082PCP
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IgG2 Fc Monoclonal antibody specifically detects IgG2 Fc in Human samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
| IgG2 Fc | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA | |
| 52G1 | |
| PBS | |
| Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunised with human IgG2 from myeloma patient serum. | |
| 0.2 mL | |
| Secondary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur