Learn More
Mouse anti-Human IgG4, Clone: G17-4, Secondary Antibody, BD
Marke:  BD Biosciences 555881
Artikelnummer. 15818508
  • 130.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The G17-4 antibody reacts specifically with human IgG4. It does not react with other isotypes.
Host Species: Mouse
Clone: G17-4
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Human
ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mouse anti-Human IgG4
G17-4
Mouse
0.5 mg
Immunology
Human
Monoclonal
0.5mg/mL
Affinity Purified
RUO
Secondary
IgG1 κ