Learn More
Mouse anti-Human IgG4, Clone: JDC-14, Secondary Antibody, BD
Artikelnummer. 15888498
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15888498 0.5 mg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15888498 Lieferant BD Biosciences Lieferanten-Nr. 555878
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
The JDC-14 antibody reacts specifically with human IgG4. It does not react with other Ig isotypes.
Host Species: Mouse
Clone: JDC-14
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Human
ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Mouse anti-Human IgG4
Klassifikation Monoclonal
Klon JDC-14
Konzentration 0.5mg/mL
Wirtsspezies Mouse
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.5 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Human
Isotype IgG1 κ