Learn More
Human IL-10 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
241.00 € - 2160.00 €
Spezifikation
Antigen IL-10
Klon 23738
Verdünnung Western Blot 2 ug/mL, Simple Western 10 ug/mL, Neutralization
Anwendungen Western Blot, Neutralization
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18725729
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
R&D Systems
MAB217-SP
25 μg
241.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18791917
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
R&D Systems
MAB217-100
100 μg
530.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18721417
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
R&D Systems
MAB217-500
500 μg
2160.00 €
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
IL-10 Monoclonal specifically detects IL-10 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Neutralization.
Spezifikation
Spezifikation
IL-10
Western Blot 2 ug/mL, Simple Western 10 ug/mL, Neutralization
Monoclonal
Mouse
Human
P22301
3586
E. coli-derived recombinant human IL-10 Ser19-Asn178 Accession # P22301
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Detects human IL-10 in Western blots. In Western blots, this antibody shows approximately 5% cross-reactivity with recombinant mouse IL-10.
23738
Western Blot, Neutralization
Unconjugated
RUO
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
CSIF, CSIFMGC126450, Cytokine synthesis inhibitory factor, GVHDS, IL10, IL10A, IL-10MGC126451, interleukin 10, interleukin-10, TGIF
IL10
IgG2b
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.