Learn More
Infectious bronchitis virus (IBV), Mouse, Clone: IB95, Abnova™
Artikelnummer. 16097426
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16097426 1 mg 1 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 16097426
Marke: Abnova MAB8524.1mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse monoclonal antibody raised against Infectious bronchitis virus (IBV).
Spezifikation
Antigen Infectious bronchitis virus (IBV)
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon IB95
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Mouse monoclonal antibody raised against Infectious bronchitis virus (IBV).
Verdünnung The optimal working dilution should be determined by the end user.
Zusammensetzung In PBS, pH 7.4 (0.09% sodium azide)
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Native semi-purified inactivated IB virus of Massachusetts type from infected chicken embryos.
Menge 1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Testspezifität Nucleoprotein of IBV.
Zielspezies Chicken
Inhalt und Lagerung Store at 4°C. Do not freeze.
Form Liquid
Isotype IgG2a