missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IST1, Mouse, Clone: 22, Abnova™
Mouse monoclonal antibody raised against full-length recombinant IST1.
Marke: Abnova MAB9917.100ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
| IST1 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| Western blot (1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| IST1 | |
| OLC1 | |
| Mouse | |
| Affinity purification | |
| RUO | |
| 9798 | |
| Human | |
| Liquid |
| ELISA, Western Blot | |
| 22 | |
| Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant IST1. | |
| In Citrate-Tris-HCl buffer, pH 7.0 (0.02% Proclin 300) | |
| NM_014761.2 | |
| IST1 | |
| Recombinant protein corresponding to full length human IST1. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| It can expression in H520 whole cell lysate. | |
| Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur