missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse anti-Mouse IgD[a], Clone: AMS 9.1, FITC, Secondary Antibody, BD

Artikelnummer. 15867248
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15867248 0.5 mg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15867248 Lieferant BD Biosciences Lieferanten-Nr. 553507

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

The AMS 9.1 antibody reacts specifically with the Fc portion of mouse IgD of Igh C[a] haplotype (eg, AKR, BALB/c, CBA, C3H/He, C58, DBA/1, DBA/2, NZB). It does not react with IgD of Igh-C[b] or Igh-C[e] haplotypes (eg, C57BL/6, C57BL/10, SJL, A). AMS 9.1

Host Species: Mouse
Clone: AMS 9.1
Isotype: IgG2b, κ
Species Reactivity: Mouse
Immunogen: BALB/c mouse splenocytes

Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunoprecipitation

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Mouse anti-Mouse IgD[a]
Klassifikation Monoclonal
Klon AMS 9.1
Konzentration 0.5mg/mL
Konjugat FITC
Wirtsspezies Mouse
Menge 0.5 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Mouse
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.