missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse anti-Rat IgA Heavy Chain Secondary Antibody (MARA-1), DyLight 550, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30227412 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 mL
Packungsgröße:
0.25 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30227412 0.25 mL 0.25 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30227412

Marke: Novus Biologicals NBP268392R

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

IgA Heavy Chain Monoclonal antibody specifically detects IgA Heavy Chain in Rat samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IgA Heavy Chain
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon MARA-1
Konjugat DyLight 550
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Purified IR1060 IgA rat myeloma protein
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.25 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.