missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse anti-Rat IgA Heavy Chain Secondary Antibody (MARA-1), Janelia Fluor 549, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-68392JF549
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IgA Heavy Chain Monoclonal antibody specifically detects IgA Heavy Chain in Rat samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunofluorescence
Spezifikation
| IgA Heavy Chain | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 549 | |
| Mouse | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Rat | |
| Purified |
| ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunofluorescence | |
| MARA-1 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Purified IR1060 IgA rat myeloma protein | |
| 0.25 mL | |
| Secondary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur