missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse anti-Rat IgA Heavy Chain Secondary Antibody (MARA-1), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-68392PCP
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IgA Heavy Chain Monoclonal antibody specifically detects IgA Heavy Chain in Rat samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunofluorescence
Spezifikation
| IgA Heavy Chain | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| Mouse | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Rat | |
| Purified |
| ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunofluorescence | |
| MARA-1 | |
| PBS | |
| Purified IR1060 IgA rat myeloma protein | |
| 0.25 mL | |
| Secondary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur