Learn More
Mouse anti-Rat IgG1 Heavy Chain Secondary Antibody (MARG1-2), DyLight 488, R&D Systems™
Artikelnummer. 30232452 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.25 mL
Packungsgröße:
0.25 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30232452 0.25 mL 0.25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30232452 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP268397G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
IgG1 Heavy Chain Monoclonal specifically detects IgG1 Heavy Chain in Rat samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IgG1 Heavy Chain
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon MARG1-2
Konjugat DyLight 488
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Rat IR27 IgG1 myeloma protein
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.25 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1
Produktlinie Novus