Learn More
Novus Biologicals™ Mouse Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal)
Beschreibung
The Mouse Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal) is derived from mouse. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Tissue | Brain |
| Menge | 0,1 mg |
| Lagerungspuffer | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Reinheit | Protein |
| Testspezifität | Membrane Protein - Mouse Normal Tissue: Brain |
| Zelluläre Fraktion | Membrane |
| Gewebezustand | Normal |
| Kreuzreaktivität | Maus |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke