Learn More
Invitrogen™ Mouse Cathepsin E ELISA Kit
Artikelnummer. 17145609
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
96 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17145609
Marke: Invitrogen™ EM12RBX5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Maus-Cathepsin E quantifiziert Maus-Cathepsin E in Serum, Plasma und Überstand.
Mouse Cathepsin E quantitates mouse Cathepsin E in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse Cathepsin E.
Cathepsin E spielt vermutlich eine Rolle in der Immunfunktion. Es ist höchstwahrscheinlich an der Verarbeitung von antigenen Peptiden während der MHC-Klasse II-vermittelten Antigendarstellung beteiligt. Es kann auch eine Rolle bei der durch Aktivierung induzierten Lymphozytenarmut im Thymus und bei der neuronalen Degeneration und Gliazellaktivierung im Gehirn spielen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer A430072O03Rik; C920004C08Rik; CATE; Cathepsin E; Cathepsin E Form I; Cathepsin E Form II; CE; CEA; CEB; Ctse; Ctsea; EC 3.4.23.34; Erythrozytenmembran-Aspartat-Proteinase; langsam bewegliche Proteinase
Assay-Bereich 14 bis 3.000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 14 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P70269.
Gensymbol CTSE
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Cathepsin E
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min