Learn More
Invitrogen™ Mouse Cathepsin E ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
96 Stück
Beschreibung
Mouse Cathepsin E quantitates mouse Cathepsin E in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse Cathepsin E.
Cathepsin E spielt vermutlich eine Rolle in der Immunfunktion. Es ist höchstwahrscheinlich an der Verarbeitung von antigenen Peptiden während der MHC-Klasse II-vermittelten Antigendarstellung beteiligt. Es kann auch eine Rolle bei der durch Aktivierung induzierten Lymphozytenarmut im Thymus und bei der neuronalen Degeneration und Gliazellaktivierung im Gehirn spielen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | A430072O03Rik; C920004C08Rik; CATE; Cathepsin E; Cathepsin E Form I; Cathepsin E Form II; CE; CEA; CEB; Ctse; Ctsea; EC 3.4.23.34; Erythrozytenmembran-Aspartat-Proteinase; langsam bewegliche Proteinase |
| Assay-Bereich | 14 bis 3.000 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 14 pg/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P70269. |
| Gensymbol | CTSE |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |