Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Maus-CCL2 (MCP-1) ELISA Ready-SET-Go!™ Kit
Beschreibung
Das unbeschichtete ELISA-Kit für das Maus-Monozyten-Chemoattraktantprotein 1/CCL2 (MCP-1) enthält vorab aufeinander abgestimmte Antikörperpaare, Platten und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent-Assays (ELISA) zum Nachweis und zur Quantifizierung der Konzentration des Maus-Proteins MCP-1.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Gehäuse P10148 |
| Assay-Bereich | 15 bis 2,000 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 15 pg/mL |
| Inhalt und Lagerung | Capture Antibody: Pre-titrated, purified antibody Detection Antibody: Pre-titrated, biotin-conjugated antibody Standard: Recombinant protein for generating standard curve and calibrating samples 10X Coating Buffer: Buffer for plating the Capture Antibody 5X ELISA/ELISPOT Diluent: Buffer for blocking and diluting the Detection Antibody and Enzyme Enzyme: Pre-titrated Avidin-HRP Substrate: 1X TMB Solution Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards 96 Well Plate: Corning Costar 9018 (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86) |
| Konjugat | Biotin |
| Immunassay-Kit-Format | Uncoated ELISA Kit with Plates |
| Produkttyp | ELISA-Kit |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zielspezies | Maus |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke