missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Mouse CD200R1 (NP_067300) VersaClone cDNA
Beschreibung
The Mouse CD200 R1 (NP_067300) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for CD200R1, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The CD200R1 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Spezifikation
Spezifikation
| Gen | mCd200r1 |
| Zugriffsnummer | NP_067300 |
| Konzentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Zusammensetzung | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl |
| Einsatztyp | 994bp |
| pH | 8.5 |
| Gen-ID (Entrez) | 131450 |
| Gen-Alias | CD200 R1, CD200 receptor 1, CD200RMOX2Rcell surface glycoprotein CD200 receptor 1, Cell surface glycoprotein OX2 receptor 1, cell surface glycoprotein receptor CD200, CRTR2, HCRTR2, MOX2 receptor, MOX2R, OX2RCD200 cell surface glycoprotein receptor |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Spezies | Mouse |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?